missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
3-Amino-5-ciclopropil-1H-pirazol, 96 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Descripción
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Aplicaciones
Es una materia prima importante y sirve de intermedio en la síntesis orgánica, los productos farmacéuticos, los agroquímicos y los colorantes.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua.
Notas
Sensible al aire. Almacenar alejado del aire. Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacenar lejos de agentes oxidantes.
Es una materia prima importante y sirve de intermedio en la síntesis orgánica, los productos farmacéuticos, los agroquímicos y los colorantes.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua.
Notas
Sensible al aire. Almacenar alejado del aire. Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacenar lejos de agentes oxidantes.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | 3-Amino-5-cyclopropyl-1H-pyrazole |
Cantidad | 250 mg |
Sensibilidad | Air Sensitive |
Información de solubilidad | Slightly soluble in water. |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 123.16 |
Porcentaje de pureza | 96% |
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'