Learn More
Ácido 3-amino-4-metilfenilborónico, 98 %, Thermo Scientific™
Catalog Number p-7077533
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
22237-12-3
C7H11BClNO2
187.43
MFCD01632201
BKFDOPYYSBQWIK-UHFFFAOYSA-N
3-amino-4-methylphenyl boronic acid, 3-amino-4-methylbenzeneboronic acid, 3-amino-4-methyl-phenyl boronic acid, 3-amino-p-tolylboronic acid, boronic acid, 3-amino-4-methylphenyl, acmc-20agxu, pubchem1745, 3-amino-4-methylphenylboranic acid, 3-amino4methyl phenyl boronic acid
2737803
Cl.CC1=CC=C(C=C1N)B(O)O
22237-12-3
C7H11BClNO2
187.43
MFCD01632201
BKFDOPYYSBQWIK-UHFFFAOYSA-N
3-amino-4-methylphenyl boronic acid, 3-amino-4-methylbenzeneboronic acid, 3-amino-4-methyl-phenyl boronic acid, 3-amino-p-tolylboronic acid, boronic acid, 3-amino-4-methylphenyl, acmc-20agxu, pubchem1745, 3-amino-4-methylphenylboranic acid, 3-amino4methyl phenyl boronic acid
2737803
Cl.CC1=CC=C(C=C1N)B(O)O
Nombre del producto químico o material 3-Amino-4-methylphenylboronic acid
Punto de fusión 250.0°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 1 g
Nombre IUPAC clorhidrato de ácido (3-amino-4-metilfenil)borónico
Formula Weight (peso de la fórmula) 150.98
Porcentaje de pureza 98%
compliance-icons
Nombre del producto
  • 3-Amino-4-methylphenylboronic acid
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.