Learn More
Ácido 3-amino-4-metilbenzoico, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Descripción
3-Amino-4-methylbenzoic acid, is a raw material used in synthesis. It is also used as an organic intermediate, Pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El ácido 3-amino-4-metilbenzoico es una materia prima que se utiliza en la síntesis. También se utiliza como intermediario orgánico e intermediario farmacéutico.
Solubilidad
Muy soluble en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Mantener alejado de agentes oxidantes fuertes. Estable bajo temperatura y presiones normales.
El ácido 3-amino-4-metilbenzoico es una materia prima que se utiliza en la síntesis. También se utiliza como intermediario orgánico e intermediario farmacéutico.
Solubilidad
Muy soluble en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Mantener alejado de agentes oxidantes fuertes. Estable bajo temperatura y presiones normales.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | 3-Amino-4-methylbenzoic acid |
Punto de fusión | 164°C to 168°C |
Cantidad | 5 g |
Beilstein | 2082449 |
Información de solubilidad | Very soluble in water. |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 151.16 |
Porcentaje de pureza | 99% |