missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Alfa Aesar™ 3-Amino-4-methoxybenzenesulfonic acid, 98%

59.40€ - 208.00€

Identificadores de productos químicos

CAS 98-42-0
Fórmula molecular C7H9NO4S
Molecular Weight (g/mol) 203.212
Número MDL MFCD00035759
InChI Key FLIOATBXVNLPLK-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-methoxymetanilic acid, 2-anisidine-4-sulfonic acid, 2-methoxyaniline-5-sulfonic acid, benzenesulfonic acid, 3-amino-4-methoxy, o-anisidine-4-sulfonic acid, 2-methoxy-5-sulfoaniline, o-anisidine-p-sulfonic acid, 2-aminoanisole-4-sulfonic acid, benzenesulfonic acid, 3-amino-4-methoxyl, acmc-20ahhh
PubChem CID 66821
IUPAC Name 3-amino-4-methoxybenzenesulfonic acid
SMILES COC1=C(C=C(C=C1)S(=O)(=O)O)N
Ver más especificaciones

Productos 2
Código de producto Marca Cantidad. Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad. Precio Cantidad y disponibilidad  
15445508 SDS Alfa Aesar™
H59256.06
5g 59.40€
5 g Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha de envío estimada
del proveedor 18-06-2019
Añadir a la cesta
 
15455508 SDS Alfa Aesar™
H59256.14
25g 208.00€
25 g Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha de envío estimada
del proveedor 18-06-2019
Añadir a la cesta
 
Especificaciones

Identificadores de productos químicos

98-42-0
203.212
FLIOATBXVNLPLK-UHFFFAOYSA-N
66821
COC1=C(C=C(C=C1)S(=O)(=O)O)N
C7H9NO4S
MFCD00035759
4-methoxymetanilic acid, 2-anisidine-4-sulfonic acid, 2-methoxyaniline-5-sulfonic acid, benzenesulfonic acid, 3-amino-4-methoxy, o-anisidine-4-sulfonic acid, 2-methoxy-5-sulfoaniline, o-anisidine-p-sulfonic acid, 2-aminoanisole-4-sulfonic acid, benzenesulfonic acid, 3-amino-4-methoxyl, acmc-20ahhh
3-amino-4-methoxybenzenesulfonic acid

Especificaciones

3-Amino-4-methoxybenzenesulfonic acid
305°C
98-42-0
H2NC6H3(OCH3)SO3H
UN2585
FLIOATBXVNLPLK-UHFFFAOYSA-N
3-amino-4-methoxybenzenesulfonic acid
66821
Solid
White
5g
C7H9NO4S
MFCD00035759
4-methoxymetanilic acid, 2-anisidine-4-sulfonic acid, 2-methoxyaniline-5-sulfonic acid, benzenesulfonic acid, 3-amino-4-methoxy, o-anisidine-4-sulfonic acid, 2-methoxy-5-sulfoaniline, o-anisidine-p-sulfonic acid, 2-aminoanisole-4-sulfonic acid, benzenesulfonic acid, 3-amino-4-methoxyl, acmc-20ahhh
COC1=C(C=C(C=C1)S(=O)(=O)O)N
203.212
203.22
98%