Learn More
Alfa Aesar™ 3-Amino-4-methoxybenzenesulfonic acid, 98%
Marca:  Alfa Aesar™ H59256.14
Detalles adicionales : CAS : 98-42-0 Peso : 0.02500kg Transport : UN number : 2585 Chem class : 8 Pack group : III
Cantidad. 25g
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15455508
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
98-42-0
203.212
FLIOATBXVNLPLK-UHFFFAOYSA-N
66821
COC1=C(C=C(C=C1)S(=O)(=O)O)N
C7H9NO4S
MFCD00035759
4-methoxymetanilic acid, 2-anisidine-4-sulfonic acid, 2-methoxyaniline-5-sulfonic acid, benzenesulfonic acid, 3-amino-4-methoxy, o-anisidine-4-sulfonic acid, 2-methoxy-5-sulfoaniline, o-anisidine-p-sulfonic acid, 2-aminoanisole-4-sulfonic acid, benzenesulfonic acid, 3-amino-4-methoxyl, acmc-20ahhh
3-amino-4-methoxybenzenesulfonic acid
Especificaciones
3-Amino-4-methoxybenzenesulfonic acid
305°C
98-42-0
H2NC6H3(OCH3)SO3H
UN2585
FLIOATBXVNLPLK-UHFFFAOYSA-N
3-amino-4-methoxybenzenesulfonic acid
66821
Solid
White
25g
C7H9NO4S
MFCD00035759
4-methoxymetanilic acid, 2-anisidine-4-sulfonic acid, 2-methoxyaniline-5-sulfonic acid, benzenesulfonic acid, 3-amino-4-methoxy, o-anisidine-4-sulfonic acid, 2-methoxy-5-sulfoaniline, o-anisidine-p-sulfonic acid, 2-aminoanisole-4-sulfonic acid, benzenesulfonic acid, 3-amino-4-methoxyl, acmc-20ahhh
COC1=C(C=C(C=C1)S(=O)(=O)O)N
203.212
203.22
98%
Videos
SDS Documentos