Learn More
Alfa Aesar™ 3-Amino-4-fluorobenzoic acid, 97%
Marca:  Alfa Aesar™ H61233.03
Detalles adicionales : CAS : 2365-85-7 Peso : 0.00100kg
Cantidad. 1g
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15457738
  • 23.70€ / 1 g
Fecha estimada de envío
04-09-2020
Añadir a la cesta
Especificaciones
2365-85-7
155.128
WFSPEVFSRUTRCN-UHFFFAOYSA-N
75396
C1=CC(=C(C=C1C(=O)O)N)F
C7H6FNO2
MFCD00130055
3-amino-4-fluorobenzoicacid, benzoic acid, 3-amino-4-fluoro, 5-carboxy-2-fluoroaniline, 3-amino-4-fluoro-benzoic acid, pubchem4690, acmc-1cilf, ksc207o2p, benzoicacid, 3-amino-4-fluoro, tos-bb-0112, wfspevfsrutrcn-uhfffaoysa
3-amino-4-fluorobenzoic acid
Especificaciones
3-Amino-4-fluorobenzoic acid
182°C to 184°C
2365-85-7
MFCD00130055
WFSPEVFSRUTRCN-UHFFFAOYSA-N
3-amino-4-fluorobenzoic acid
75396
Powder
White
1g
C7H6FNO2
3-amino-4-fluorobenzoicacid, benzoic acid, 3-amino-4-fluoro, 5-carboxy-2-fluoroaniline, 3-amino-4-fluoro-benzoic acid, pubchem4690, acmc-1cilf, ksc207o2p, benzoicacid, 3-amino-4-fluoro, tos-bb-0112, wfspevfsrutrcn-uhfffaoysa
C1=CC(=C(C=C1C(=O)O)N)F
155.128
155.13
97%
Videos
SDS Documentos