Learn More
Ácido 3-amino-3-(p-clorofenil)propiónico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 10031821
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
19947-39-8
C9H10ClNO2
199.64
MFCD00126370
BXGDBHAMTMMNTO-UHFFFAOYSA-N
3-amino-3-4-chlorophenyl propanoic acid, 3-amino-3-4-chlorophenyl propionic acid, 3-p-chlorophenyl-dl-beta-alanine, 3-amino-3-4-chloro-phenyl-propionic acid, dl-beta-p-chlorophenyl alanine, 3-amino-3-p-chlorophenyl propionic acid, dl-3-amino-3-4-chlorophenyl-propionic acid, dl-beta-4-chlorophenyl alanine, rac-3-amino-3-4-chlorophenyl propionic acid, dl-3-amino-3-4'-chlorophenyl propionic acid
344176
Ácido 3-amino-3-(4-clorofenil)propanoico
C1=CC(=CC=C1C(CC(=O)O)N)Cl
19947-39-8
C9H10ClNO2
199.64
MFCD00126370
BXGDBHAMTMMNTO-UHFFFAOYSA-N
3-amino-3-4-chlorophenyl propanoic acid, 3-amino-3-4-chlorophenyl propionic acid, 3-p-chlorophenyl-dl-beta-alanine, 3-amino-3-4-chloro-phenyl-propionic acid, dl-beta-p-chlorophenyl alanine, 3-amino-3-p-chlorophenyl propionic acid, dl-3-amino-3-4-chlorophenyl-propionic acid, dl-beta-4-chlorophenyl alanine, rac-3-amino-3-4-chlorophenyl propionic acid, dl-3-amino-3-4'-chlorophenyl propionic acid
344176
Ácido 3-amino-3-(4-clorofenil)propanoico
C1=CC(=CC=C1C(CC(=O)O)N)Cl
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 3-Amino-3-(p-chlorophenyl)propionic acid
Punto de fusión 243°C to 245°C
Nombre de nota 98%
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Color Blanco
Intervalo de porcentaje de ensayo 98%
Espectro infrarrojo Auténtico
Fórmula lineal ClC6H4CH(NH2)CH2CO2H
Envase Frasco de vidrio
Formula Weight (peso de la fórmula) 199.64
Porcentaje de pureza 98%
Cantidad 5 g
Forma física Polvo