Learn More
Ácido 3-amino-3-(p-clorofenil)propiónico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | 3-Amino-3-(p-chlorophenyl)propionic acid |
Punto de fusión | 243°C to 245°C |
Nombre de nota | 98% |
% mín. CAS | 97.5 |
% máx. CAS | 100.0 |
Color | Blanco |
Intervalo de porcentaje de ensayo | 98% |
Espectro infrarrojo | Auténtico |
Fórmula lineal | ClC6H4CH(NH2)CH2CO2H |
Envase | Frasco de vidrio |