Learn More
3-Amino-3-metiloxetano, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
500 mg
Descripción
It is used as an OLED intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Se utiliza como un intermedio OLED.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua.
Notas
Almacenar alejado de agentes oxidantes. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco, fresco y bien ventilado.
Se utiliza como un intermedio OLED.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua.
Notas
Almacenar alejado de agentes oxidantes. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco, fresco y bien ventilado.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | 3-Amino-3-methyloxetane |
Densidad | 0.99 g/mL |
Punto de ebullición | 102°C |
Cantidad | 250 mg |
Información de solubilidad | Slightly soluble in water. |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 87.12 |
Porcentaje de pureza | 95% |
Forma física | Sólido cristalino |