Learn More
Alfa Aesar™ 3-Amino-2-naftol, 97 %
Marca:  Alfa Aesar™ B24570.03
Detalles adicionales : CAS : 5417-63-0 Peso : 0.00100kg
Cantidad 1g
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11440418
  • 49.33€ / 1 g
En stock, listo para ser enviado: 6
5417-63-0
159.188
ZHVPTERSBUMMHK-UHFFFAOYSA-N
79449
C1=CC=C2C=C(C(=CC2=C1)N)O
C10H9NO
MFCD00004113
3-amino-2-naphthol, 2-naphthalenol, 3-amino, 2-amino-3-naphthol, 3-amino-2-hydroxynaphthalene, 2-naphthol, 3-amino, 2-amino-3-hydroxynaphthalene, unii-29bke27d17, 3-amino-naphthalen-2-ol, acmc-209ldx, 3-amino-2-naphthalenol
3-Aminonaftaleno-2-ol
Especificaciones
3-Amino-2-naphthol
232°C to 238°C
5417-63-0
MFCD00004113
ZHVPTERSBUMMHK-UHFFFAOYSA-N
3-Aminonaftaleno-2-ol
79449
97%
Odorless
1g
C10H9NO
3-amino-2-naphthol, 2-naphthalenol, 3-amino, 2-amino-3-naphthol, 3-amino-2-hydroxynaphthalene, 2-naphthol, 3-amino, 2-amino-3-hydroxynaphthalene, unii-29bke27d17, 3-amino-naphthalen-2-ol, acmc-209ldx, 3-amino-2-naphthalenol
C1=CC=C2C=C(C(=CC2=C1)N)O
159.188
159.19
Videos
SDS Documentos