Learn More
Ácido 3-amino-2-naftoico, 85 %, téc., ACROS Organics™
Marca:  Acros Organics 104140250
Detalles adicionales : CAS : 5959-52-4 Peso : 0.07500kg
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 25g
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10001871
  • 308.00€ / 25 g
Envío estimado: 13-10-2021
5959-52-4
187.2
XFXOLBNQYFRSLQ-UHFFFAOYSA-N
22244
C1=CC=C2C=C(C(=CC2=C1)C(=O)O)N
C11H9NO2
MFCD00004115
3-amino-2-naphthoic acid, 2-amino-3-naphthoic acid, 3-aminoisonaphthoic acid, 2-naphthalenecarboxylic acid, 3-amino, 2-amino-3-carboxynaphthalene, 2-naphthoic acid, 3-amino, 3-amino-2-naphthalenecarboxylic acid, unii-iv5z0phl5d, iv5z0phl5d, 3-amino-naphthalene-2-carboxylic acid
ácido 3-aminonaftaleno-2-carboxílico
Especificaciones
3-Amino-2-naphthoic acid
Frasco de vidrio
210.0°C
85%
80.0
85%
H2NC10H6CO2H
14, 535
3-amino-2-naphthoic acid, 2-amino-3-naphthoic acid, 3-aminoisonaphthoic acid, 2-naphthalenecarboxylic acid, 3-amino, 2-amino-3-carboxynaphthalene, 2-naphthoic acid, 3-amino, 3-amino-2-naphthalenecarboxylic acid, unii-iv5z0phl5d, iv5z0phl5d, 3-amino-naphthalene-2-carboxylic acid
C1=CC=C2C=C(C(=CC2=C1)C(=O)O)N
187.2
187.2
85%
Authentic
De verde a verde-amarillo
25g
5959-52-4
100.0
C11H9NO2
MFCD00004115
15, 448
XFXOLBNQYFRSLQ-UHFFFAOYSA-N
ácido 3-aminonaftaleno-2-carboxílico
22244
Polvo
Técnico
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
  • 3-Amino-2-naphthoic acid, tech.
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
SDS Documentos
Certificados