Learn More
3-Amino-2-metilacrilaldehído, 97 %, Thermo Scientific™
Catalog Number 10591482
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
30989-81-2
C4H7NO
85.106
MFCD01566866
OEZAAXHZEMTBOV-DUXPYHPUSA-N
3-amino-2-methylacrylaldehyde, 3-amino-2-methylacrolein, 2e-3-amino-2-methylprop-2-enal, amino-alpha-methylacrolein, e-3-amino-2-methylprop-2-enal, 3-amino-2-methyl acrylaldehyde, 2-propenal, 3-amino-2-methyl-, e
637539
(E)-3-amino-2-metilprop-2-enal
CC(=CN)C=O
30989-81-2
C4H7NO
85.106
MFCD01566866
OEZAAXHZEMTBOV-DUXPYHPUSA-N
3-amino-2-methylacrylaldehyde, 3-amino-2-methylacrolein, 2e-3-amino-2-methylprop-2-enal, amino-alpha-methylacrolein, e-3-amino-2-methylprop-2-enal, 3-amino-2-methyl acrylaldehyde, 2-propenal, 3-amino-2-methyl-, e
637539
(E)-3-amino-2-metilprop-2-enal
CC(=CN)C=O
Nombre del producto químico o material 3-Amino-2-methylacrylaldehyde
% mín. CAS 97.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Fórmula lineal NH2CH=C(CH3)CHO
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 85.11
Porcentaje de pureza 97%