Learn More
3-Amino-2-hidroxipiridina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Descripción
It is used as pharmaceutical intermediate. It is involved in synthesis of functionalized pyrido[4,3-b][1,4]oxazine and imidazo[1,2-a]pyridine derivatives. The use of ethyl 2-chloro-3-oxopropanoate with 2-amino-3-hydroxypyridine or 3-amino-4-hydroxypyridine led, respectively, to imidazo[1,2-a]pyridine derivatives or ethyl pyrido[4,3-b][1,4] oxazine-2-carboxylate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Se utiliza como intermedio farmacéutico. Participa en la síntesis de derivados funcionalizados de pirido[4,3-b][1,4]oxazina e imidazo[1,2-a]piridina. El uso del 2-cloro-3-oxopropanoato de etilo con 2-amino-3-hidroxipiridina o 3-amino-4-hidroxipiridina llevó, respectivamente, a los derivados de imidazo[1,2-a]piridina o pirido[4,3-b][1,4] oxazina-2-carboxilato de etilo.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco y seco. Mantener el recipiente herméticamente cerrado. Incompatible con agentes oxidantes.
Se utiliza como intermedio farmacéutico. Participa en la síntesis de derivados funcionalizados de pirido[4,3-b][1,4]oxazina e imidazo[1,2-a]piridina. El uso del 2-cloro-3-oxopropanoato de etilo con 2-amino-3-hidroxipiridina o 3-amino-4-hidroxipiridina llevó, respectivamente, a los derivados de imidazo[1,2-a]piridina o pirido[4,3-b][1,4] oxazina-2-carboxilato de etilo.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco y seco. Mantener el recipiente herméticamente cerrado. Incompatible con agentes oxidantes.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | 3-Amino-2-hydroxypyridine |
Color | Marrón |
Cantidad | 250 mg |
Beilstein | 109849 |
Información de solubilidad | Slightly soluble in water. |
Nombre IUPAC | 3-amino-1,2-dihidropiridin-2-ona |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 110.12 |
Porcentaje de pureza | 98% |
Forma física | Sólido cristalino |