Learn More
3-Amino-2-ciclohexen-1-ona, 95 %, Thermo Scientific™
Catalog Number p-4812899
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
5220-49-5
C6H9NO
111.14
MFCD00013783
ZZMRPOAHZITKBV-UHFFFAOYSA-N
3-amino-2-cyclohexen-1-one, 3-aminocyclohex-2-enone, 2-cyclohexen-1-one, 3-amino, unii-v596547zke, 3-amino-2-cyclohexen-1-ketone, 3-amino-2-cyclohexenone, 3-aminocyclohexenone, 3-aminocyclohex-enone, pubchem14449, acmc-209kyd
78892
3-aminocyclohex-2-en-1-one
NC1=CC(=O)CCC1
5220-49-5
C6H9NO
111.14
MFCD00013783
ZZMRPOAHZITKBV-UHFFFAOYSA-N
3-amino-2-cyclohexen-1-one, 3-aminocyclohex-2-enone, 2-cyclohexen-1-one, 3-amino, unii-v596547zke, 3-amino-2-cyclohexen-1-ketone, 3-amino-2-cyclohexenone, 3-aminocyclohexenone, 3-aminocyclohex-enone, pubchem14449, acmc-209kyd
78892
3-aminocyclohex-2-en-1-one
NC1=CC(=O)CCC1
Nombre del producto químico o material 3-Amino-2-cyclohexen-1-one
Punto de fusión 133.0°C to 135.0°C
Intervalo de porcentaje de ensayo 94% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 111.14
Porcentaje de pureza 95%
compliance-icons
Nombre del producto
  • 3-Amino-2-cyclohexen-1-one
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2