Learn More
3-Amino-2-chloropyridine 96%, ACROS Organics™
Marca:  Acros Organics 103420500
Detalles adicionales : CAS : 6298-19-7 Peso : 0.10000kg
Cantidad. 50g
Envase Glass bottle
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10626862
  • 59.10€ / 50 g
Fecha de envío estimada
del proveedor 02-08-2019
Añadir a la cesta
Especificaciones
6298-19-7
128.559
MEQBJJUWDCYIAB-UHFFFAOYSA-N
80528
C1=CC(=C(N=C1)Cl)N
C5H5ClN2
MFCD00006238
3-amino-2-chloropyridine, 2-chloro-3-aminopyridine, 2-chloro-3-pyridinamine, 3-pyridinamine, 2-chloro, 2-chloro-3-amino pyridine, 2-chloro-3-pyridylamine, 2-chloro-3-amino-pyridine, 2-chloro-pyridin-3-ylamine, 2-chloro-3-pyridinylamine, 3-amino-2-chloro-pyridine
2-chloropyridin-3-amine
Especificaciones
3-Amino-2-chloropyridine
Glass bottle
77.0°C to 82.0°C
96%
95.0
96%
Cl(C5H3N)NH2
3-amino-2-chloropyridine, 2-chloro-3-aminopyridine, 2-chloro-3-pyridinamine, 3-pyridinamine, 2-chloro, 2-chloro-3-amino pyridine, 2-chloro-3-pyridylamine, 2-chloro-3-amino-pyridine, 2-chloro-pyridin-3-ylamine, 2-chloro-3-pyridinylamine, 3-amino-2-chloro-pyridine
C1=CC(=C(N=C1)Cl)N
128.559
128.56
96%
Authentic
Pink to White
50g
6298-19-7
100.0
C5H5ClN2
MFCD00006238
MEQBJJUWDCYIAB-UHFFFAOYSA-N
2-chloropyridin-3-amine
80528
Crystalline Powder, Crystals, and/or Chunks
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
  • 3-Amino-2-chloropyridine
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
SDS Documentos