Learn More
3-Amino-2-cloropiridina, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-55358
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
Envase:
Frasco de vidrio
6298-19-7
C5H5ClN2
128.56
MFCD00006238
MEQBJJUWDCYIAB-UHFFFAOYSA-N
3-amino-2-chloropyridine, 2-chloro-3-aminopyridine, 2-chloro-3-pyridinamine, 3-pyridinamine, 2-chloro, 2-chloro-3-amino pyridine, 2-chloro-3-pyridylamine, 2-chloro-3-amino-pyridine, 2-chloro-pyridin-3-ylamine, 2-chloro-3-pyridinylamine, 3-amino-2-chloro-pyridine
80528
2-cloropiridin-3-amina
NC1=CC=CN=C1Cl
6298-19-7
C5H5ClN2
128.56
MFCD00006238
MEQBJJUWDCYIAB-UHFFFAOYSA-N
3-amino-2-chloropyridine, 2-chloro-3-aminopyridine, 2-chloro-3-pyridinamine, 3-pyridinamine, 2-chloro, 2-chloro-3-amino pyridine, 2-chloro-3-pyridylamine, 2-chloro-3-amino-pyridine, 2-chloro-pyridin-3-ylamine, 2-chloro-3-pyridinylamine, 3-amino-2-chloro-pyridine
80528
2-cloropiridin-3-amina
NC1=CC=CN=C1Cl
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 3-Amino-2-chloropyridine
Nombre de nota 96%
% mín. CAS 95.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 77.0°C to 82.0°C
Color De rosa a blanco
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 95% min. (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal Cl(C5H3N)NH2
Cantidad 10 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 128.56
Porcentaje de pureza 96%
Forma física Polvo cristalino, cristales o trozos
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 3-Amino-2-chloropyridine
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.