Learn More
3-Amino-2-bromopiridina, 97 %, Thermo Scientific™
Catalog Number 10512432
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Envase:
Frasco de vidrio
Nombre del producto químico o material 3-Amino-2-bromopyridine
CAS 39856-58-1
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 74.0°C to 79.0°C
Color De beige a marrón
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula molecular C5H5BrN2
Número MDL MFCD00234064
Cantidad 1 g
Sinónimo 3-amino-2-bromopyridine, 2-bromo-3-aminopyridine, 2-bromo-pyridineamine, 3-pyridinamine, 2-bromo, 2-bromo-3-pyridinamine, 2-bromo-3-pyridylamine, 2-bromopyridine-3-amine, 3-amino-2-bromo-pyridine, 2-bromo-3-pyridineamine, 2-bromo-pyridin-3-ylamine
Información de solubilidad Solubility in water: slightly soluble. Other solubilities: soluble in methanol
Clave InChI HKDVVTLISGIPFE-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=CC(=C(N=C1)Br)N
Nombre IUPAC 2-bromopiridin-3-amina
Peso molecular (g/mol) 173.01
PubChem CID 642816
Formula Weight (peso de la fórmula) 173.01
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Polvo cristalino
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 3-Amino-2-bromopyridine
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H311-Tóxico en contacto con la piel.
  • H331-Tóxico en caso de inhalación.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H301-Tóxico en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P311-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.