Learn More
Alfa Aesar™ 3-Amino-2-bromo-6-methylpyridine, 98%
Marca:  Alfa Aesar™ H64301.MD
Detalles adicionales : CAS : 126325-53-9 Peso : 0.00025kg Transport : UN number : 2811 Chem class : 6.1 Pack group : III
Cantidad. 250mg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15491439
  • 22.10€ / 250 miligramos
Fecha de envío estimada
del proveedor 23-03-2020
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Applications
It is an important raw material and intermediate used in organic synthesis agrochemical, pharmaceutical and dyestuff field.
Solubility
Slightly soluble in water.
Notes
Refrigerate. Keep container tightly closed. Store away from oxidizing agent.
Especificaciones
126325-53-9
187.04
ORELOTUWTIKRIW-UHFFFAOYSA-N
14418044
CC1=NC=CC(=C1N)Br
C6H7BrN2
MFCD03095078
3-amino-4-bromo-2-methylpyridine, ksc915a1f, 3-pyridinamine, 4-bromo-2-methyl, 4-bromo-2-methyl-3-pyridinamine
4-bromo-2-methylpyridin-3-amine
Especificaciones
3-Amino-2-bromo-6-methylpyridine
250mg
C6H7BrN2
UN2811
3-amino-4-bromo-2-methylpyridine, ksc915a1f, 3-pyridinamine, 4-bromo-2-methyl, 4-bromo-2-methyl-3-pyridinamine
ORELOTUWTIKRIW-UHFFFAOYSA-N
4-bromo-2-methylpyridin-3-amine
14418044
Solid
White
126325-53-9
MFCD03095078
4243986
Slightly soluble in water.
CC1=NC=CC(=C1N)Br
187.04
187.04
98%
Videos
SDS Documentos