Learn More
Alfa Aesar™ 3-Amino-2,6-dimethylpyridine, 97%
Marca:  Alfa Aesar™ L19842.06
Detalles adicionales : CAS : 3430-33-9 Peso : 0.00500kg Transport : UN number : 2811 Chem class : 6.1 Pack group : III
Cantidad. 5g
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11309835
  • 151.00€ / 5 g
Stock EU 2
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Applications
3-Amino-2,6-dimethylpyridine is used as pharmaceutical intermediate.
Solubility
Insoluble in water.
Notes
Stable under recommended storage conditions. Incompatible with oxidizing agents.
Especificaciones
3430-33-9
122.171
WISXXOGOMDYNSN-UHFFFAOYSA-N
76964
CC1=NC(=C(C=C1)N)C
C7H10N2
MFCD01646409
3-amino-2,6-dimethylpyridine, 3-amino-2,6-lutidine, 2,6-dimethyl-3-pyridylamine, 3-pyridinamine, 2,6-dimethyl, 3-amino-2,6-dimethyl pyridine, 2,6-dimethyl-3-aminopyridine, 2,6-dimethyl-5-aminopyridine, 2,6-dimethylpyridin-3-ylamine, 2,6-dimethyl-3-pyridinylamine, zlchem 951
2,6-dimethylpyridin-3-amine
Especificaciones
3-Amino-2,6-dimethylpyridine
121°C to 123°C
3430-33-9
MFCD01646409
2424
WISXXOGOMDYNSN-UHFFFAOYSA-N
2,6-dimethylpyridin-3-amine
76964
97%
230°C
5g
C7H10N2
UN2811
3-amino-2,6-dimethylpyridine, 3-amino-2,6-lutidine, 2,6-dimethyl-3-pyridylamine, 3-pyridinamine, 2,6-dimethyl, 3-amino-2,6-dimethyl pyridine, 2,6-dimethyl-3-aminopyridine, 2,6-dimethyl-5-aminopyridine, 2,6-dimethylpyridin-3-ylamine, 2,6-dimethyl-3-pyridinylamine, zlchem 951
CC1=NC(=C(C=C1)N)C
122.171
122.17