Learn More
3-Amino-2,2-dimetil-1-propanol, 97 %, Thermo Scientific™
Catalog Number p-7077677
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
26734-09-8
C5H13NO
103.17
FNVOFDGAASRDQY-UHFFFAOYSA-N
3-amino-2,2-dimethyl-1-propanol, neopentanolamine, 1-propanol, 3-amino-2,2-dimethyl, 3-amino-2,2-dimethylpropanol, 2,2-dimethyl-3-aminopropanol, 1-amino-2,2-dimethyl-3-propanol, 3-amino-2,2-dimethyl-propan-1-ol, neo-pentanolamine, acmc-1cdms, ksc496k6d
117326
3-amino-2,2-dimetilpropan-1-ol
CC(C)(CN)CO
26734-09-8
C5H13NO
103.17
FNVOFDGAASRDQY-UHFFFAOYSA-N
3-amino-2,2-dimethyl-1-propanol, neopentanolamine, 1-propanol, 3-amino-2,2-dimethyl, 3-amino-2,2-dimethylpropanol, 2,2-dimethyl-3-aminopropanol, 1-amino-2,2-dimethyl-3-propanol, 3-amino-2,2-dimethyl-propan-1-ol, neo-pentanolamine, acmc-1cdms, ksc496k6d
117326
3-amino-2,2-dimetilpropan-1-ol
CC(C)(CN)CO
Nombre del producto químico o material 3-Amino-2,2-dimethyl-1-propanol
Punto de fusión 70.0°C
Espectro infrarrojo Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 103.17
Porcentaje de pureza 97%
compliance-icons
Nombre del producto
  • 3-Amino-2,2-dimethyl-1-propanol
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.