Learn More
3-Amino-1-propanol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7026808
20.00 EUR hasta el 2024-03-29
Use el código promocional "21615" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
Normativa: Este producto es un intermedio aislado transportado de acuerdo con el Reglamento (CE) 1907/2006 (REACH). Todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
156-87-6
C3H9NO
75.111
MFCD00008223
WUGQZFFCHPXWKQ-UHFFFAOYSA-N
3-aminopropanol, 3-amino-1-propanol, propanolamine, 1-propanol, 3-amino, 3-propanolamine, 1-amino-3-propanol, 3-hydroxypropylamine, 3-aminopropyl alcohol, 1,3-propanolamine, beta-alaninol
9086
3-aminopropan-1-ol
C(CN)CO
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
Normativa: Este producto es un intermedio aislado transportado de acuerdo con el Reglamento (CE) 1907/2006 (REACH). Todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
156-87-6
C3H9NO
75.111
MFCD00008223
WUGQZFFCHPXWKQ-UHFFFAOYSA-N
3-aminopropanol, 3-amino-1-propanol, propanolamine, 1-propanol, 3-amino, 3-propanolamine, 1-amino-3-propanol, 3-hydroxypropylamine, 3-aminopropyl alcohol, 1,3-propanolamine, beta-alaninol
9086
3-aminopropan-1-ol
C(CN)CO
3-Amino-1-propanol is used in the production of anionic emulsifiers, nonionic polyethylene emulsions. Its salts such as hydrochloride, nitrate, sulfate, phosphate are used for the balanced curing action with selected textile resins. It is used as a starting material in the preparation of beta-lactam antibiotics, humectants for foods and cosmetics. It acts as a corrosion inhibitor and finds application in water treatment, metal treatment and absorption of carbon dioxide gas.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 3-amino-1-propanol se utiliza en la producción de emulsionantes aniónicos, emulsiones de polietileno no iónico. Sus sales, como el clorhidrato, nitrato, sulfato y fosfato, se utilizan para la acción de curado equilibrado con resinas textiles seleccionadas. Se utiliza como material de partida en la preparación de antibióticos betalactámicos, así como humectantes para alimentos y cosméticos. Actúa como inhibidor de corrosión y se aplica en el tratamiento de aguas, el tratamiento de metales y la absorción de gases de dióxido de carbono.
Solubilidad
Miscible con agua, alcohol, éter, acetona y cloroformo.
Notas
Higroscópico. Incompatible con agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 3-Amino-1-propanol
Punto de fusión 11°C
Densidad 0.983
Punto de ebullición 184°C to 187°C
Temperatura de inflamación 101°C (214°F)
Olor Amine-like
Índice de refracción 1.461
Cantidad 100 g
Número UN UN2735
Beilstein 741855
Sensibilidad Hygroscopic
Información de solubilidad Miscible with water,alcohol,ether,acetone and chloroform.
Formula Weight (peso de la fórmula) 75.11
Porcentaje de pureza 99%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.