Learn More
3-Amino-1-fenilbutano, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7024339
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
22374-89-6
C10H15N
149.237
MFCD00008090
WECUIGDEWBNQJJ-UHFFFAOYSA-N
1-methyl-3-phenylpropylamine, 3-amino-1-phenylbutane, 2-amino-4-phenylbutane, 1-phenyl-3-aminobutane, 4-phenyl-2-aminobutane, 4-phenyl-2-butylamine, 1-phenyl-3-amino-butan, benzenepropanamine, .alpha.-methyl, alpha-methylbenzenepropanamine, propylamine, 1-methyl-3-phenyl
31160
4-Fenilbutan-2-amina
CC(CCC1=CC=CC=C1)N
22374-89-6
C10H15N
149.237
MFCD00008090
WECUIGDEWBNQJJ-UHFFFAOYSA-N
1-methyl-3-phenylpropylamine, 3-amino-1-phenylbutane, 2-amino-4-phenylbutane, 1-phenyl-3-aminobutane, 4-phenyl-2-aminobutane, 4-phenyl-2-butylamine, 1-phenyl-3-amino-butan, benzenepropanamine, .alpha.-methyl, alpha-methylbenzenepropanamine, propylamine, 1-methyl-3-phenyl
31160
4-Fenilbutan-2-amina
CC(CCC1=CC=CC=C1)N
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Se emplea como intermediario químico. La 1-metil-3-fenilpropilamina se utiliza en la síntesis de derivados N-sustituidos de (1-metil-3-fenilpropil)amina.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua. Soluble en cloroformo y acetato de etilo.
Notas
Sensible al aire. Almacenar lejos de fuentes de aire, agentes oxidantes y dióxido de carbono. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar fresco, seco y bien ventilado. Almacénese bajo gas inerte.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 3-Amino-1-phenylbutane
Punto de fusión -50°C
Densidad 0.928
Punto de ebullición 220°C to 222°C
Temperatura de inflamación 97°C (206°F)
Olor Amine-like
Índice de refracción 1.514
Cantidad 100 g
Número UN UN2922
Beilstein 2413110
Sensibilidad Air Sensitive
Información de solubilidad Slightly soluble in water. Soluble in chloroform and ethyl acetate.
Formula Weight (peso de la fórmula) 149.24
Porcentaje de pureza 98%