Learn More
3-Amino-1-Boc-piperidina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7035109
30.20 EUR hasta el 2024-03-29
Use el código promocional "21615" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
184637-48-7
C10H20N2O2
200.282
MFCD01861219
AKQXKEBCONUWCL-UHFFFAOYSA-N
1-boc-3-aminopiperidine, n-boc-3-aminopiperidine, 3-amino-1-n-boc-piperidine, +/--3-amino-1-n-boc-piperidine, 3-amino-1-boc-piperidine, 1-n-boc-3-aminopiperidine, 3-amino-piperidine-1-carboxylic acid tert-butyl ester, 1-piperidinecarboxylic acid, 3-amino-, 1,1-dimethylethyl ester, 3-amino-1-tert-butoxycarbonylpiperidine, 3-aminopiperidine-1-carboxylic acid tert-butyl ester
545809
3-aminopiperidina-1-carboxilato de terc-butilo
CC(C)(C)OC(=O)N1CCCC(C1)N
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
184637-48-7
C10H20N2O2
200.282
MFCD01861219
AKQXKEBCONUWCL-UHFFFAOYSA-N
1-boc-3-aminopiperidine, n-boc-3-aminopiperidine, 3-amino-1-n-boc-piperidine, +/--3-amino-1-n-boc-piperidine, 3-amino-1-boc-piperidine, 1-n-boc-3-aminopiperidine, 3-amino-piperidine-1-carboxylic acid tert-butyl ester, 1-piperidinecarboxylic acid, 3-amino-, 1,1-dimethylethyl ester, 3-amino-1-tert-butoxycarbonylpiperidine, 3-aminopiperidine-1-carboxylic acid tert-butyl ester
545809
3-aminopiperidina-1-carboxilato de terc-butilo
CC(C)(C)OC(=O)N1CCCC(C1)N
3-Amino-1-Boc-piperidine is used as an organic chemical synthesis intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La 3-amino-1-Boc-piperidina se utiliza como producto intermedio de la síntesis química orgánica.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua.
Notas
Sensible al aire. Incompatible con los agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 3-Amino-1-Boc-piperidine
Cantidad 1 g
Sensibilidad Air Sensitive
Información de solubilidad Slightly soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 200.28
Porcentaje de pureza 97%