Learn More
3-Amino-1-adamantanol, ≥ 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Descripción
It is employed in the synthesis of inhibitors with antihyperglycemic properties. vil- dagliptin is synthesised from 3-Amino-1-adamantanol.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Se emplea en la síntesis de inhibidores con propiedades antihiperglucémicas. La vil- dagliptina se sintetiza a partir de 3-amino-1-adamantanol.
Solubilidad
Soluble en disolventes orgánicos, insoluble en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacenar alejado de agentes oxidantes fuertes.
Se emplea en la síntesis de inhibidores con propiedades antihiperglucémicas. La vil- dagliptina se sintetiza a partir de 3-amino-1-adamantanol.
Solubilidad
Soluble en disolventes orgánicos, insoluble en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacenar alejado de agentes oxidantes fuertes.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | 3-Amino-1-adamantanol |
Punto de fusión | 265°C (literature) |
Temperatura de inflamación | >110°C (230°F) |
Cantidad | 5 g |
Beilstein | 2802127 |
Información de solubilidad | Soluble in organic solvents,insoluble in water. |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 167.25 |
Porcentaje de pureza | ≥98% |
Forma física | Sólido |