Learn More
3-Amino-1,2-propanodiol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-57968
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
250 g
Envase:
Frasco de vidrio
616-30-8
91.11
MFCD00008140
KQIGMPWTAHJUMN-UHFFFAOYSA-N
3-amino-1,2-propanediol, 2,3-dihydroxypropylamine, 1,2-propanediol, 3-amino, 1-amino-2,3-propanediol, 1-aminoglycerol, 2,3-propandiol-1-amine, 1-aminopropanediol, 3-aminopropan-1,2-diol, 3-amino-1,2-proopanediol, +/--3-amino-1,2-propanediol
73561
3-aminopropano-1,2-diol
C(C(CO)O)N
616-30-8
91.11
MFCD00008140
KQIGMPWTAHJUMN-UHFFFAOYSA-N
3-amino-1,2-propanediol, 2,3-dihydroxypropylamine, 1,2-propanediol, 3-amino, 1-amino-2,3-propanediol, 1-aminoglycerol, 2,3-propandiol-1-amine, 1-aminopropanediol, 3-aminopropan-1,2-diol, 3-amino-1,2-proopanediol, +/--3-amino-1,2-propanediol
73561
3-aminopropano-1,2-diol
C(C(CO)O)N
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 3-Amino-1, 2-propanediol
Nombre de nota 98%
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Color De incoloro a amarillo
Densidad 1.1700g/mL
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula molecular C3H9NO2
Fórmula lineal H2NCH2CH(OH)CH2OH
Índice de refracción 1.4900 to 1.4940 (20°C, 589nm)
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 91.11
Porcentaje de pureza ≥97.5%
Forma física Líquido viscoso
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 3-Amino-1,2-propanediol
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.