Learn More
Ácido 3-amino-1,2,4-triazol-5-decarboxílico hidrato, 98 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Cantidad:
50 g
250 g
Descripción
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Aplicaciones
El ácido 3-amino-1,2,4-triazol-5-carboxílico hidrato (AmTAZAc) se ha utilizado en la síntesis de nuevos disolventes [ZNF(AmTAZ)] de marco organometálico tridimensional.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Mantener alejado de agentes oxidantes fuertes.
El ácido 3-amino-1,2,4-triazol-5-carboxílico hidrato (AmTAZAc) se ha utilizado en la síntesis de nuevos disolventes [ZNF(AmTAZ)] de marco organometálico tridimensional.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Mantener alejado de agentes oxidantes fuertes.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | 3-Amino-1,2,4-triazole-5-carboxylic acid hydrate |
Punto de fusión | ∼182°C (decomposition) |
Cantidad | 50 g |
Beilstein | 124734 |
Información de solubilidad | Slightly soluble in water. |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 128.09 (Anhydrous) |
Porcentaje de pureza | 98% |