Learn More
Alfa Aesar™ Clorhidrato de 3-amidinopiridina, 97 %
Marca:  Alfa Aesar™ B20406.14
Detalles adicionales : CAS : 7356-60-7 Peso : 0.02500kg
Cantidad 25g
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11444337
  • 528.00€ / 25 g
Fecha estimada de envío
19-05-2021
7356-60-7
157.601
MKJPBOVLAZADQJ-UHFFFAOYSA-N
202042
C1=CC(=CN=C1)C(=N)N.Cl
C6H8ClN3
MFCD00054326
nicotinimidamide hydrochloride, 3-amidinopyridine hydrochloride, pyridine-3-carboximidamide hydrochloride, nicotinamidine hydrochloride, 3-pyridinecarboximidamide, monohydrochloride, nicotinamidine, hydrochloride, pyridine-3-carbonamidine hydrochloride, pyridine-3-carboxamidine hydrochloride, 3-pyridinecarboxamidine hydrochloride, pyridine-3-carboximidamide hcl
Piridina-3-carboximidamida; clorhidrato
Especificaciones
3-Amidinopyridine hydrochloride
187°C to 189°C
7356-60-7
MFCD00054326
MKJPBOVLAZADQJ-UHFFFAOYSA-N
Piridina-3-carboximidamida; clorhidrato
202042
97%
Hygroscopic
25g
C6H8ClN3
nicotinimidamide hydrochloride, 3-amidinopyridine hydrochloride, pyridine-3-carboximidamide hydrochloride, nicotinamidine hydrochloride, 3-pyridinecarboximidamide, monohydrochloride, nicotinamidine, hydrochloride, pyridine-3-carbonamidine hydrochloride, pyridine-3-carboxamidine hydrochloride, 3-pyridinecarboxamidine hydrochloride, pyridine-3-carboximidamide hcl
C1=CC(=CN=C1)C(=N)N.Cl
157.601
157.6
Videos
SDS Documentos