Learn More
Alfa Aesar™ 3-Acetylpyridine p-toluenesulfonylhydrazone, 97%
Marca:  Alfa Aesar™ H65233.03
Detalles adicionales : Peso : 0.00100kg
Cantidad. 1g
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15492489
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
MFCD01230698
Especificaciones
3-Acetylpyridine p-toluenesulfonylhydrazone
1g
289.35
97%
White to Yellow
MFCD01230698
Solid
Videos
SDS Documentos