Learn More
Ácido 3-acetilfenilborónico, 96 %, ACROS Organics™
Catalog Number p-2699695
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
Envase:
Frasco de vidrio
204841-19-0
C8H9BO3
163.97
MFCD01074678
SJGGDZCTGBKBCK-UHFFFAOYSA-N
3-acetylphenyl boronic acid, 3-acetylbenzeneboronic acid, 3-acetylphenylboronicacid, m-acetylphenylboronic acid, 3'-boronoacetophenone, boronic acid, 3-acetylphenyl, 1-3-dihydroxyboranyl phenyl ethan-1-one, pubchem2751, acmc-209faq, 3-acetylphenyboronic acid
2734310
CHEBI:86552
ácido (3-acetilfenil)borónico
B(C1=CC(=CC=C1)C(=O)C)(O)O
204841-19-0
C8H9BO3
163.97
MFCD01074678
SJGGDZCTGBKBCK-UHFFFAOYSA-N
3-acetylphenyl boronic acid, 3-acetylbenzeneboronic acid, 3-acetylphenylboronicacid, m-acetylphenylboronic acid, 3'-boronoacetophenone, boronic acid, 3-acetylphenyl, 1-3-dihydroxyboranyl phenyl ethan-1-one, pubchem2751, acmc-209faq, 3-acetylphenyboronic acid
2734310
CHEBI:86552
ácido (3-acetilfenil)borónico
B(C1=CC(=CC=C1)C(=O)C)(O)O
Nombre del producto químico o material 3-Acetylphenylboronic acid
% mín. CAS 95.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 212°C to 214°C
Color Amarillo
Espectro infrarrojo Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo 95% min. (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 163.97
Porcentaje de pureza 96%
Forma física Polvo cristalino
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 3-Acetylphenylboronic acid
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.