Learn More
Ácido 3-{[(9H-fluoren-9-ilmetoxi)carbonil]amino}-5-hidroxibenzoico, ≥97 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | 3-{[(9H-Fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]amino}-5-hydroxybenzoic acid |
% mín. CAS | 97.0 |
Intervalo de porcentaje de ensayo | 97+% |
Envase | Frasco de vidrio ámbar |
Cantidad | 5 g |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 375.38 |
Porcentaje de pureza | 97% |