Learn More
Ácido 3-{[(9H-fluoren-9-ilmetoxi)carbonil]amino}-5-hidroxibenzoico, ≥97 %, Thermo Scientific™
Catalog Number p-3541052
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
176442-21-0
C22H17NO5
375.38
MFCD02682203
WGBZDECNYLZYRE-UHFFFAOYSA-N
3-9h-fluoren-9-ylmethoxy carbonyl amino-5-hydroxybenzoic acid, 3-9h-fluoren-9-yl methoxy carbonyl amino-5-hydroxybenzoic acid, 3-amino-5-hydroxybenzoic acid,n-fmoc protected, 3-hydroxy-5-9h-fluorene-9-yl methoxy carbonyl amino benzoic acid, benzoic acid,3-9h-fluoren-9-ylmethoxy carbonyl amino-5-hydroxy
11057866
ácido 3-(9H-fluoren-9-ilmetoxicarbonilamino)-5-hidroxibenzoico
C1=CC=C2C(=C1)C(C3=CC=CC=C32)COC(=O)NC4=CC(=CC(=C4)C(=O)O)O
176442-21-0
C22H17NO5
375.38
MFCD02682203
WGBZDECNYLZYRE-UHFFFAOYSA-N
3-9h-fluoren-9-ylmethoxy carbonyl amino-5-hydroxybenzoic acid, 3-9h-fluoren-9-yl methoxy carbonyl amino-5-hydroxybenzoic acid, 3-amino-5-hydroxybenzoic acid,n-fmoc protected, 3-hydroxy-5-9h-fluorene-9-yl methoxy carbonyl amino benzoic acid, benzoic acid,3-9h-fluoren-9-ylmethoxy carbonyl amino-5-hydroxy
11057866
ácido 3-(9H-fluoren-9-ilmetoxicarbonilamino)-5-hidroxibenzoico
C1=CC=C2C(=C1)C(C3=CC=CC=C32)COC(=O)NC4=CC(=CC(=C4)C(=O)O)O
Nombre del producto químico o material 3-{[(9H-Fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]amino}-5-hydroxybenzoic acid
% mín. CAS 97.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97+%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 375.38
Porcentaje de pureza 97%