missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

3,7-Dimetil-1-octanol, 95 %, Thermo Scientific Chemicals

Catalog Number p-3593276
Click to view available options
Cantidad:
50 mL
250 mL
1 L
Envase:
Frasco de vidrio
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
106-21-8
C10H22O
158.28
MFCD00002936
PRNCMAKCNVRZFX-UHFFFAOYSA-N
3,7-dimethyl-1-octanol, tetrahydrogeraniol, dimethyloctanol, dihydrocitronellol, pelargol, perhydrogeraniol, geraniol tetrahydride, citronellol, dihydro, 1-octanol, 3,7-dimethyl, geraniol, perhydro
7792
3,7-dimetiloctan-1-ol
CC(C)CCCC(C)CCO
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
106-21-8
C10H22O
158.28
MFCD00002936
PRNCMAKCNVRZFX-UHFFFAOYSA-N
3,7-dimethyl-1-octanol, tetrahydrogeraniol, dimethyloctanol, dihydrocitronellol, pelargol, perhydrogeraniol, geraniol tetrahydride, citronellol, dihydro, 1-octanol, 3,7-dimethyl, geraniol, perhydro
7792
3,7-dimetiloctan-1-ol
CC(C)CCCC(C)CCO

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 3, 7-Dimethyl-1-octanol
% mín. CAS 94.0
% máx. CAS 100.0
Color Incolora
Densidad 0.8280g/mL
Punto de ebullición 118°C (15.0 mmHg)
Temperatura de inflamación 97°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 94% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal (CH3)2CH(CH2)3CH(CH3)(CH2)2OH
Índice de refracción 1.4340 to 1.4360 (20°C, 589nm)
Cantidad 50 mL
Gravedad específica 0.828
Formula Weight (peso de la fórmula) 158.28
Porcentaje de pureza 95%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 3,7-Dimethyl-1-octanol
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H411-Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.

RUO – Research Use Only

missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'