Learn More
Ácido 3-[(6-metilpirazin-2-il)oxi]benzoico, 97 %, Thermo Scientific™
Catalog Number p-3541121
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
906352-96-3
C12H10N2O3
230.223
MFCD09817520
OKPBLLHANTVVJS-UHFFFAOYSA-N
3-6-methylpyrazin-2-yl oxy benzoic acid, benzoicacid, 3-6-methyl-2-pyrazinyl oxy, 3-6-methylpyrazin-2-yloxy benzoic acid, benzoicacid,3-6-methyl-2-pyrazinyl oxy
24229674
ácido 3-(6-metilpirazin-2-il)oxibenzoico
CC1=CN=CC(=N1)OC2=CC=CC(=C2)C(=O)O
906352-96-3
C12H10N2O3
230.223
MFCD09817520
OKPBLLHANTVVJS-UHFFFAOYSA-N
3-6-methylpyrazin-2-yl oxy benzoic acid, benzoicacid, 3-6-methyl-2-pyrazinyl oxy, 3-6-methylpyrazin-2-yloxy benzoic acid, benzoicacid,3-6-methyl-2-pyrazinyl oxy
24229674
ácido 3-(6-metilpirazin-2-il)oxibenzoico
CC1=CN=CC(=N1)OC2=CC=CC(=C2)C(=O)O
Nombre del producto químico o material 3-[(6-Methylpyrazin-2-yl)oxy]benzoic acid
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 230.22
Porcentaje de pureza 97%