Learn More
3,6-Dicloropiridazina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-3778029
63.33 EUR hasta el 2024-03-29
Use el código promocional "21615" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
Envase:
Frasco de plástico
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
141-30-0
C4H2Cl2N2
148.98
MFCD00006466
GUSWJGOYDXFJSI-UHFFFAOYSA-N
pyridazine, 3,6-dichloro, 3,6-dichloro-pyridazine, 3,6-dichloro-1,2-diazine, pubchem9487, 3,6-dichloropyridazin, 3,6 dichloropyridazine, 3.6-dichloropyridazine, pyridazine,6-dichloro, 3,6-dichloro-pyridazin, 3,6-dichloropyridazine
67331
3,6-dicloropiridazina
C1=CC(=NN=C1Cl)Cl
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
141-30-0
C4H2Cl2N2
148.98
MFCD00006466
GUSWJGOYDXFJSI-UHFFFAOYSA-N
pyridazine, 3,6-dichloro, 3,6-dichloro-pyridazine, 3,6-dichloro-1,2-diazine, pubchem9487, 3,6-dichloropyridazin, 3,6 dichloropyridazine, 3.6-dichloropyridazine, pyridazine,6-dichloro, 3,6-dichloro-pyridazin, 3,6-dichloropyridazine
67331
3,6-dicloropiridazina
C1=CC(=NN=C1Cl)Cl
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 3, 6-Dichloropyridazine
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 65°C to 69°C
Color Blanco
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (GC)
Envase Frasco de plástico
Cantidad 100 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 148.98
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Polvo cristalino
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 3,6-Dichloropyridazine
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H301-Tóxico en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.