Learn More
3,6-Dichloro-2-(trifluorometil)piridina, 97 %, ACROS Organics™
Catalog Number p-4812895
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
89719-91-5
C6H2Cl2F3N
215.98
MFCD00525616
WDFIJOQQKFWJEA-UHFFFAOYSA-N
3,6-dichloro-2-trifluoromethyl pyridine, pyridine, 3,6-dichloro-2-trifluoromethyl, 2,5-dichloro-6-trifluoromethyl pyridine, acmc-20a3gu
20213813
3,6-Dicloro-2-(trifluorometil)piridina
FC(F)(F)C1=C(Cl)C=CC(Cl)=N1
89719-91-5
C6H2Cl2F3N
215.98
MFCD00525616
WDFIJOQQKFWJEA-UHFFFAOYSA-N
3,6-dichloro-2-trifluoromethyl pyridine, pyridine, 3,6-dichloro-2-trifluoromethyl, 2,5-dichloro-6-trifluoromethyl pyridine, acmc-20a3gu
20213813
3,6-Dicloro-2-(trifluorometil)piridina
FC(F)(F)C1=C(Cl)C=CC(Cl)=N1
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 3, 6-Dichloro-2-(trifluoromethyl)pyridine
Punto de ebullición 88°C (16.0 mmHg)
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 215.99
Porcentaje de pureza 97%
compliance-icons
Nombre del producto
  • 3,6-Dichloro-2-(trifluoromethyl)pyridine
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.