missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Bromuro de 3,6-dicloro-2-fluorobencílico, 97 %, Thermo Scientific™

Catalog Number p-7031752
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
916420-69-4
C7H4BrCl2F
257.91
MFCD09025389
RXWLZGRXMKRFEH-UHFFFAOYSA-N
3,6-dichloro-2-fluorobenzyl bromide, 2-bromomethyl-1,4-dichloro-3-fluorobenzene
46737555
2-(bromometil)-1,4-dicloro-3-fluorobenceno
FC1=C(Cl)C=CC(Cl)=C1CBr
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
916420-69-4
C7H4BrCl2F
257.91
MFCD09025389
RXWLZGRXMKRFEH-UHFFFAOYSA-N
3,6-dichloro-2-fluorobenzyl bromide, 2-bromomethyl-1,4-dichloro-3-fluorobenzene
46737555
2-(bromometil)-1,4-dicloro-3-fluorobenceno
FC1=C(Cl)C=CC(Cl)=C1CBr

This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.

TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 3,6-Dichloro-2-fluorobenzyl bromide
Punto de fusión 42°C to 45°C
Cantidad 1 g
Número UN UN3261
Formula Weight (peso de la fórmula) 257.92
Porcentaje de pureza 97%
missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'