Learn More
3,6-Dibromopiridazina, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 15497728
159.34 EUR hasta el 2024-03-29
Use el código promocional "21615" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
17973-86-3
C4H2Br2N2
237.882
MFCD00233947
VQAFMTSSCUETHA-UHFFFAOYSA-N
248852
3,6-dibromopiridazina
C1=CC(=NN=C1Br)Br
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
17973-86-3
C4H2Br2N2
237.882
MFCD00233947
VQAFMTSSCUETHA-UHFFFAOYSA-N
248852
3,6-dibromopiridazina
C1=CC(=NN=C1Br)Br
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 3,6-Dibromopyridazine
Punto de fusión 117°C to 121°C
Color Blanco a amarillo
Cantidad 5 g
Sinónimo 3,6-dibromopyridazide, pyridazine, 3,6-dibromo, 3,6-dibromo pyridazine, pubchem12385, 3,6-dibromo-pyridazine, pyridazine,3,6-dibromo, 3,6-dibromo-1,2-diazine, 3,6-dibromopyridazine, synquest 3h32-9-t3
Formula Weight (peso de la fórmula) 237.88
Porcentaje de pureza 95%
Forma física Sólido