Learn More
3,6-Dibromopyridazide, 97+%, Maybridge
Marca:  Maybridge MO07136DE
Detalles adicionales : CAS : 17973-86-3 Peso : 0.05500kg Transport : UN number : 2811 Chem class : 6.1 Pack group : III
Cantidad. 5g
Envase Amber Glass Bottle
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10420584
  • 149.80€ / 5 g
Fecha de envío estimada
del proveedor 10-05-2019
Añadir a la cesta
Especificación
17973-86-3
237.882
3,6-dibromopyridazide, pyridazine, 3,6-dibromo, 3,6-dibromo pyridazine, pubchem12385, 3,6-dibromo-pyridazine, 3,6-dibromo-pyridazine, pyridazine,3,6-dibromo, 3,6-dibromo-1,2-diazine, 3,6-dibromopyridazine, synquest 3h32-9-t3
3,6-dibromopyridazine
C4H2Br2N2
VQAFMTSSCUETHA-UHFFFAOYSA-N
248852
C1=CC(=NN=C1Br)Br
Especificación
3, 6-Dibromopyridazine
5g
97%
3,6-dibromopyridazide, pyridazine, 3,6-dibromo, 3,6-dibromo pyridazine, pubchem12385, 3,6-dibromo-pyridazine, 3,6-dibromo-pyridazine, pyridazine,3,6-dibromo, 3,6-dibromo-1,2-diazine, 3,6-dibromopyridazine, synquest 3h32-9-t3
C1=CC(=NN=C1Br)Br
237.882
237.88
Amber Glass Bottle
17973-86-3
C4H2Br2N2
VQAFMTSSCUETHA-UHFFFAOYSA-N
3,6-dibromopyridazine
248852
97%
Videos
SDS Documentación