Learn More
3-[5-(Trifluorometil)-1H-benzo[d]imidazol-2-il]propan-1-ol, 97 %, Thermo Scientific™
Catalog Number p-2699673
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
175135-15-6
C11H11F3N2O
244.217
MFCD00067735
FDRMNTVCDKSRNL-UHFFFAOYSA-N
3-5-trifluoromethyl-1h-benzo d imidazol-2-yl propan-1-ol, 2-3-hydroxy-1-propyl-5-trifluoromethyl benzimidazole, 3-5-trifluoromethyl-1h-1,3-benzodiazol-2-yl propan-1-ol, 2-3-hydroxy-n-propyl-5-trifluoromethyl-benzimidazole, 3-6-trifluoromethyl-1h-benzimidazol-2-yl propan-1-ol, 2-3-hydroxypropyl-5-trifluoromethyl benzimidazole, 2-3-hydroxy-n-propyl-5-trifluoromethyl benzimidazole, 2-3-hydroxypropyl-5-trifluoromethyl-1h-benzimidazole, 3-6-trifluoromethyl-1h-benzo d imidazol-2-yl propan-1-ol
2775098
3-[6-(trifluorometil)-1H-benzimidazol-2-il]propan-1-ol
C1=CC2=C(C=C1C(F)(F)F)NC(=N2)CCCO
175135-15-6
C11H11F3N2O
244.217
MFCD00067735
FDRMNTVCDKSRNL-UHFFFAOYSA-N
3-5-trifluoromethyl-1h-benzo d imidazol-2-yl propan-1-ol, 2-3-hydroxy-1-propyl-5-trifluoromethyl benzimidazole, 3-5-trifluoromethyl-1h-1,3-benzodiazol-2-yl propan-1-ol, 2-3-hydroxy-n-propyl-5-trifluoromethyl-benzimidazole, 3-6-trifluoromethyl-1h-benzimidazol-2-yl propan-1-ol, 2-3-hydroxypropyl-5-trifluoromethyl benzimidazole, 2-3-hydroxy-n-propyl-5-trifluoromethyl benzimidazole, 2-3-hydroxypropyl-5-trifluoromethyl-1h-benzimidazole, 3-6-trifluoromethyl-1h-benzo d imidazol-2-yl propan-1-ol
2775098
3-[6-(trifluorometil)-1H-benzimidazol-2-il]propan-1-ol
C1=CC2=C(C=C1C(F)(F)F)NC(=N2)CCCO
Nombre del producto químico o material 3-[5-(Trifluoromethyl)-1H-benzo[d]imidazol-2-yl]propan-1-ol
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 244.21
Porcentaje de pureza 97%