missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
3-(5-Metil-1H-pirazol-4-il)propilamina, Grado Técnico, Maybridge
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | 3-(5-Methyl-1H-pyrazol-4-yl)propylamine |
Intervalo de porcentaje de ensayo | 97% |
Envase | Frasco de vidrio ámbar |
Cantidad | 250 mg |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 139.2 |
Porcentaje de pureza | 97% |
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'