Learn More
3-(5-Methyl-1H-pyrazol-4-yl)propylamine, Technical Grade, Maybridge
Marca:  Maybridge SEW05905DA
Detalles adicionales : CAS : 28739-42-6 Peso : 0.05100kg Transport : UN number : 3259 Chem class : 8 Pack group : III
Cantidad. 1g
Envase Amber Glass Bottle
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10642463
  • 103.60€ / 1 g
Fecha de envío estimada
del proveedor 08-04-2019
Añadir a la cesta
Especificación
28739-42-6
139.202
3-5-methyl-1h-pyrazol-4-yl propan-1-amine, 3-5-methyl-1h-pyrazol-4-yl propylamine, 3-3-methyl-2h-pyrazol-4-yl propan-1-amine, 4-3-aminopropyl-5-methylpyrazole, 3-5-methylpyrazol-4-yl propylamine, 1h-pyrazole-4-propanamine,3-methyl, 4-3-aminopropyl-5-methyl-1h-pyrazole, tech
3-(5-methyl-1H-pyrazol-4-yl)propan-1-amine
C7H13N3
BYGCQGLHPCERCH-UHFFFAOYSA-N
2736943
CC1=C(C=NN1)CCCN
Especificación
3-(5-Methyl-1H-pyrazol-4-yl)propylamine
1g
97%
3-5-methyl-1h-pyrazol-4-yl propan-1-amine, 3-5-methyl-1h-pyrazol-4-yl propylamine, 3-3-methyl-2h-pyrazol-4-yl propan-1-amine, 4-3-aminopropyl-5-methylpyrazole, 3-5-methylpyrazol-4-yl propylamine, 1h-pyrazole-4-propanamine,3-methyl, 4-3-aminopropyl-5-methyl-1h-pyrazole, tech
CC1=C(C=NN1)CCCN
139.202
139.2
Amber Glass Bottle
28739-42-6
C7H13N3
BYGCQGLHPCERCH-UHFFFAOYSA-N
3-(5-methyl-1H-pyrazol-4-yl)propan-1-amine
2736943
97%
Videos
SDS Documentación