Learn More
Cloruro de 3-(5-metil-1,2,4-oxadiazol-3-il)benzenosulfonilo, téc., Thermo Scientific™
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | 3-(5-Methyl-1, 2, 4-oxadiazol-3-yl)benzenesulfonyl chloride |
% mín. CAS | 80.0 |
% máx. CAS | 100.0 |
Envase | Frasco de vidrio ámbar |
Cantidad | 250 mg |
Nombre IUPAC | cloruro de 3-(5-metil-1,2,4-oxadiazol-3-il)bencenosulfonilo |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 258.68 |
Porcentaje de pureza | Tech. |
Grado | Técnico |