Learn More
3,5-Dinitroanilina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-3211822
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
Envase:
Frasco de vidrio
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
618-87-1
MFCD00007263
MPBZUKLDHPOCLS-UHFFFAOYSA-N
benzenamine, 3,5-dinitro, aniline, 3,5-dinitro, unii-0ahr6k1n73, ccris 3109, 3,5-dinitrophenylamine, 3-5-dinitro-phenylamine, 3,5-dinitroanilin, aniline,5-dinitro, acmc-209mx8, benzenamine,3,5-dinitro
12068
3,5-dinitroanilina
C1=C(C=C(C=C1[N+](=O)[O-])[N+](=O)[O-])N
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
618-87-1
MFCD00007263
MPBZUKLDHPOCLS-UHFFFAOYSA-N
benzenamine, 3,5-dinitro, aniline, 3,5-dinitro, unii-0ahr6k1n73, ccris 3109, 3,5-dinitrophenylamine, 3-5-dinitro-phenylamine, 3,5-dinitroanilin, aniline,5-dinitro, acmc-209mx8, benzenamine,3,5-dinitro
12068
3,5-dinitroanilina
C1=C(C=C(C=C1[N+](=O)[O-])[N+](=O)[O-])N
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 3, 5-Dinitroaniline
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 159°C to 163°C
Color Marrón-amarillento a amarillo
Temperatura de inflamación >100°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula molecular C6H5N3O4
Fórmula lineal (O2N)2C6H3NH2
Cantidad 1 g
Beilstein 12, 759
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in organic solvents,soluble in ethanol and diethylether
Peso molecular (g/mol) 183.12
Formula Weight (peso de la fórmula) 183.12
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 3,5-Dinitroaniline
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H373-Puede provocar daños en los órganos.
  • H311-Tóxico en contacto con la piel.
  • H331-Tóxico en caso de inhalación.
  • H301-Tóxico en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.