Learn More
Alfa Aesar™ 3,5-Dinitro-L-tyrosine, 98%
Marca:  Alfa Aesar™ H63265.06
Detalles adicionales : CAS : 17360-11-1 Peso : 0.00500kg
Cantidad. 5g
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15489868
  • 260.00€ / 5 g
Fecha de envío estimada
del proveedor 26-03-2020
Añadir a la cesta
Especificaciones
17360-11-1
271.185
SAZOSDSFLRXREA-YFKPBYRVSA-N
439948
C1=C(C=C(C(=C1[N+](=O)[O-])O)[N+](=O)[O-])CC(C(=O)O)N
C9H9N3O7
MFCD00038093
3,5-dinitro-l-tyrosine, 3,5-dinitrotyrosine, 3,5-dinitro-tyr-oh, s-2-amino-3-4-hydroxy-3,5-dinitrophenyl propanoic acid, h-tyr 3,5-no2 2-oh, tyrosine, 3,5-dinitro, 2s-2-amino-3-4-hydroxy-3,5-dinitrophenyl propanoic acid, l-tyrosine,3,5-dinitro, sazosdsflrxrea-yfkpbyrvsa, 3,5-dinitro-4-hydroxy-l-phenylalanine
CHEBI:28275
Especificaciones
3,5-Dinitro-L-tyrosine
C9H9N3O7
3,5-dinitro-l-tyrosine, 3,5-dinitrotyrosine, 3,5-dinitro-tyr-oh, s-2-amino-3-4-hydroxy-3,5-dinitrophenyl propanoic acid, h-tyr 3,5-no2 2-oh, tyrosine, 3,5-dinitro, 2s-2-amino-3-4-hydroxy-3,5-dinitrophenyl propanoic acid, l-tyrosine,3,5-dinitro, sazosdsflrxrea-yfkpbyrvsa, 3,5-dinitro-4-hydroxy-l-phenylalanine
C1=C(C=C(C(=C1[N+](=O)[O-])O)[N+](=O)[O-])CC(C(=O)O)N
439948
271.18
98%
5g
17360-11-1
MFCD00038093
SAZOSDSFLRXREA-YFKPBYRVSA-N
271.185
CHEBI:28275
Powder
Red
Videos
SDS Documentos