Learn More
Ácido 3,5-dimetilbenzoico, + 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
250 g
Descripción
3,5-Dimethylbenzoic acid is suitable reagent used as carbon and energy supplement in the culture medium of Pseudomonas sp
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El ácido dimetilbenzoico 3,5 es un reactivo adecuado utilizado como suplemento de carbono y energía en el medio de cultivo de las pseudomonas ps
Solubilidad
Soluble en metanol. (1 g/10 ml). Ligeramente soluble en agua.
Notas
Guardar lejos de los agentes oxidantes. Utilizarlo solamente en una campana extractora de sustancias químicas. Incompatible con ácidos y bases fuertes.
El ácido dimetilbenzoico 3,5 es un reactivo adecuado utilizado como suplemento de carbono y energía en el medio de cultivo de las pseudomonas ps
Solubilidad
Soluble en metanol. (1 g/10 ml). Ligeramente soluble en agua.
Notas
Guardar lejos de los agentes oxidantes. Utilizarlo solamente en una campana extractora de sustancias químicas. Incompatible con ácidos y bases fuertes.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | 3,5-Dimethylbenzoic acid |
Punto de fusión | 168°C to 172°C |
Cantidad | 10 g |
Olor | Odorless |
Beilstein | 1072182 |
Información de solubilidad | Soluble in methanol. (1g/10 mL). Slightly soluble in water. |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 150.18 |
Porcentaje de pureza | ≥98% |