Learn More
3,5-dimetilanilina, +97 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7080846
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
108-69-0
C8H11N
121.183
MFCD00007813
MKARNSWMMBGSHX-UHFFFAOYSA-N
3,5-xylidine, benzenamine, 3,5-dimethyl, 3,5-xylylamine, 3,5-dimethylphenylamine, 3,5-xylidene, 5-amino-1,3-xylene, 1-amino-3,5-dimethylbenzene, 3,5-dimethylbenzenamine, 3,5-dimethylbenzeneamine, 5-amino-1,3-dimethylbenzene
7949
3,5-dimetilanilina
CC1=CC(=CC(=C1)N)C
108-69-0
C8H11N
121.183
MFCD00007813
MKARNSWMMBGSHX-UHFFFAOYSA-N
3,5-xylidine, benzenamine, 3,5-dimethyl, 3,5-xylylamine, 3,5-dimethylphenylamine, 3,5-xylidene, 5-amino-1,3-xylene, 1-amino-3,5-dimethylbenzene, 3,5-dimethylbenzenamine, 3,5-dimethylbenzeneamine, 5-amino-1,3-dimethylbenzene
7949
3,5-dimetilanilina
CC1=CC(=CC(=C1)N)C
3,5-Dimethylaniline is the reagent commonly useful in the manufacture of dyes. It undergoes polymerization in the presence of cerium(IV) sulfate as an oxidant. 3,5-Dimethylaniline was used in the synthesis of chiral packing materials for high performance liquid chromatography.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La 3,5-dimetilanilina es un reactivo utilizado con frecuencia en la fabricación de tintes. Se somete a polimerización en presencia de sulfato de cerio(IV) como oxidante. La 3,5-dimetilanilina se utilizó en la síntesis de materiales de embalaje quiral para cromatografía líquida de alto rendimiento.
Solubilidad
Soluble en agua. <0,1 g/100 ml a 19 °C
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Los recipientes abiertos deben volver a sellarse cuidadosamente y mantenerse en posición vertical para evitar fugas. Sensible al aire y a la luz. Incompatible con ácidos, cloruros ácidos, anhídridos ácidos, agentes oxidantes, cloroformatos y halógenos.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 3,5-Dimethylaniline
Punto de fusión 9°C to 11°C
Densidad 0.971
Punto de ebullición 220°C to 221°C
Cantidad 100 g
Olor Characteristic
Índice de refracción 1.558
Número UN UN1711
Beilstein 507051
Índice Merck 14,10084
Información de solubilidad Soluble in water. <0.1g/100 mL at 19°C
Formula Weight (peso de la fórmula) 121.18
Porcentaje de pureza ≥97%