Learn More
Alfa Aesar™ 3,5-Dimethyladamantane-1-methanol, 97%
Marca:  Alfa Aesar™ H37845.03
Detalles adicionales : CAS : 26919-42-6 Peso : 0.00100kg
Cantidad. 1g
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15447827
  • 53.20€ / 1 g
Fecha de envío estimada
del proveedor 29-07-2019
Añadir a la cesta
Especificaciones
26919-42-6
194.318
RVWLWJAOIBEWAV-UHFFFAOYSA-N
4050097
CC12CC3CC(C1)(CC(C3)(C2)CO)C
C13H22O
MFCD00188062
3,5-dimethyladamantan-1-yl methanol, 3,5-dimethyl-1-adamantanemethanol, tricyclo 3.3.1.13,7 decane-1-methanol, 3,5-dimethyl, 3,5-dimethyladamantanyl methan-1-ol, acmc-1cfe2, 1r,3r,5s,7r-3,5-dimethyladamantan-1-yl methanol, 3,5-dimethyl-1-adamantyl methanol, 3,5-dimethyladamant-1-yl methanol, 3,5-dimethyl-1-hydroxymethyladamantane, 1-hydroxymethyl-3,5-dimethyladamantane
(3,5-dimethyl-1-adamantyl)methanol
Especificaciones
3,5-Dimethyladamantane-1-methanol
White
1g
C13H22O
3,5-dimethyladamantan-1-yl methanol, 3,5-dimethyl-1-adamantanemethanol, tricyclo 3.3.1.13,7 decane-1-methanol, 3,5-dimethyl, 3,5-dimethyladamantanyl methan-1-ol, acmc-1cfe2, 1r,3r,5s,7r-3,5-dimethyladamantan-1-yl methanol, 3,5-dimethyl-1-adamantyl methanol, 3,5-dimethyladamant-1-yl methanol, 3,5-dimethyl-1-hydroxymethyladamantane, 1-hydroxymethyl-3,5-dimethyladamantane
CC12CC3CC(C1)(CC(C3)(C2)CO)C
194.318
194.32
97%
114°C (2.25mmHg)
55°C to 56°C
26919-42-6
MFCD00188062
RVWLWJAOIBEWAV-UHFFFAOYSA-N
(3,5-dimethyl-1-adamantyl)methanol
4050097
Solid
Videos
SDS Documentos