Learn More
3,5-Dimetil-4H-1,2,4-triazol-4-amina, 97 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | 3,5-Dimethyl-4H-1,2,4-triazol-4-amine |
% mín. CAS | 96.5 |
% máx. CAS | 100.0 |
Intervalo de porcentaje de ensayo | 97% |
Envase | Frasco de vidrio ámbar |
Cantidad | 1 g |
Sinónimo | 3,5-dimethyl-4h-1,2,4-triazol-4-amine, 4-amino-3,5-dimethyl-1,2,4-triazole, dimethyl-1,2,4-triazol-4-amine, dimethyl-4h-1,2,4-triazol-4-amine, 4h-1,2,4-triazol-4-amine, 3,5-dimethyl, 3,5-dimethyl-1,2,4-triazole-4-ylamine, acmc-1cpm8, 3,5-dimethyl-4-amino-1,2,4-triazole, 4-amino-3,5-dimethyl-1,2,4 triazole, 4h-1,2,4-triazol-4-amine,3,5-dimethyl |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 112.14 |
Porcentaje de pureza | 97% |