Learn More
3,5-Dimetil-1H-pirrol-2-carbaldehído, ≥95 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | 3, 5-Dimethyl-1H-pyrrole-2-carbaldehyde |
% mín. CAS | 94.5 |
% máx. CAS | 100.0 |
Intervalo de porcentaje de ensayo | 95% |
Fórmula lineal | Yes |
Cantidad | 5 g |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 123.15 |
Porcentaje de pureza | 95% |