Learn More
3,5-Dimethyl-1-phenyl-1H-pyrazole-4-carboxylic acid, 97%, Maybridge
40.60€ - 475.80€
CAS 61226-19-5
Fórmula molecular C12H12N2O2
Molecular Weight (g/mol) 216.24
Número MDL MFCD02656670
InChI Key LPYTYYLNGJGJGW-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3,5-dimethyl-1-phenyl-1h-pyrazole-4-carboxylic acid, 3,5-dimethyl-1-phenyl-1h-pyrazole-4-carboxylicacid, 4-carboxy-3,5-dimethyl-1-phenyl-1h-pyrazole, 1h-pyrazole-4-carboxylicacid,3,5-dimethyl-1-phenyl, 1h-pyrazole-4-carboxylicacid, 3,5-dimethyl-1-phenyl, 3,5-dimethyl-1-phenyl-1h-pyrazole-4-carbox ylic acid
PubChem CID 612275
IUPAC Name 3,5-dimethyl-1-phenylpyrazole-4-carboxylic acid
SMILES CC1=C(C(=NN1C2=CC=CC=C2)C)C(=O)O
Ver más especificaciones
Productos 3
Código de producto Marca Cantidad. Envase Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad. Envase Precio Cantidad y disponibilidad  
10496082 SDS Ver documentos Maybridge
MO00744CB
250mg Amber Glass Bottle 40.60€
250 miligramos Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha de envío estimada
del proveedor 15-06-2020
Añadir a la cesta
10793433 SDS Ver documentos Maybridge
MO00744DA
1g Amber Glass Bottle 102.20€
1 g Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha de envío estimada
del proveedor 15-06-2020
Añadir a la cesta
10683435 SDS Ver documentos Maybridge
MO00744EA
10g Amber Glass Bottle 475.80€
10 g Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha de envío estimada
del proveedor 15-06-2020
Añadir a la cesta
Especificaciones
61226-19-5
216.24
LPYTYYLNGJGJGW-UHFFFAOYSA-N
612275
CC1=C(C(=NN1C2=CC=CC=C2)C)C(=O)O
C12H12N2O2
MFCD02656670
3,5-dimethyl-1-phenyl-1h-pyrazole-4-carboxylic acid, 3,5-dimethyl-1-phenyl-1h-pyrazole-4-carboxylicacid, 4-carboxy-3,5-dimethyl-1-phenyl-1h-pyrazole, 1h-pyrazole-4-carboxylicacid,3,5-dimethyl-1-phenyl, 1h-pyrazole-4-carboxylicacid, 3,5-dimethyl-1-phenyl, 3,5-dimethyl-1-phenyl-1h-pyrazole-4-carbox ylic acid
3,5-dimethyl-1-phenylpyrazole-4-carboxylic acid
Especificaciones
3, 5-Dimethyl-1-phenyl-1H-pyrazole-4-carboxylic acid
250mg
97.0
C12H12N2O2
3,5-dimethyl-1-phenyl-1h-pyrazole-4-carboxylic acid, 3,5-dimethyl-1-phenyl-1h-pyrazole-4-carboxylicacid, 4-carboxy-3,5-dimethyl-1-phenyl-1h-pyrazole, 1h-pyrazole-4-carboxylicacid,3,5-dimethyl-1-phenyl, 1h-pyrazole-4-carboxylicacid, 3,5-dimethyl-1-phenyl, 3,5-dimethyl-1-phenyl-1h-pyrazole-4-carbox ylic acid
CC1=C(C(=NN1C2=CC=CC=C2)C)C(=O)O
216.24
216.24
Amber Glass Bottle
61226-19-5
97%
MFCD02656670
LPYTYYLNGJGJGW-UHFFFAOYSA-N
3,5-dimethyl-1-phenylpyrazole-4-carboxylic acid
612275
97%